Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
255340050 255340250
ACRO255340050EA 1890 DKK
ACRO255340050 ACRO255340250
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
CAS No.: 826-34-6
Formel: C₇H₁₀O₄
Kogepunkt: 112 °C (18 mmHg)
Smeltepunkt: 34…38 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00062805
CAS-nummer: 826-34-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %