1,3-Divinyltetramethyldisiloxane 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
249210100 249210500 249212500
ACRO249210100EA 301 DKK
ACRO249210100 ACRO249210500 ACRO249212500
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane 97%
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₈H₁₈OSi₂
Kogepunkt: 139 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,813 g/cm³
Flammepunkt: 24 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014933
CAS-nummer: 2627-95-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %