Formic acid-[D2] 95% (99% D) in D₂O for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
233400100 233400010
ACRO233400100EA 3600 DKK
ACRO233400100 ACRO233400010
Formic acid-[D2] 95% (99% D) in D₂O for NMR spectroscopy
Formic acid-[D2]
CAS No.: 920-42-3
Formel: DCO₂D
Kogepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,27 g/cm³
Flammepunkt: 50 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00037363
CAS-nummer: 920-42-3
UN nummer: 1779
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥94.0 %