Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. ∼ 70.000
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
222270050 222271000 222275000
ACRO222270050EA 361 DKK
ACRO222270050 ACRO222271000 ACRO222275000
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. ∼ 70.000
Appearance: White to tan Powder
Formel: [-CH₂CH(C₆H₄)SO₃Na)-]n
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084449
CAS-nummer: 25704-18-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to tan Powder