2-Propanol 99.5+%, extra_pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopropylalkohol
389710025 389710100 389710250
ACRO389710025EA 796 DKK
ACRO389710025 ACRO389710100 ACRO389710250
2-Propanol 99.5+%, extra_pure
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molekylvægt: 60.1 g/mol
Kogepunkt: 81…83 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –89.5 °C
Massefylde: 0.785 g/cm³
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-nummer: 67-63-0
UN nummer: 1219
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.001 %