Kulderesistente handsker, uvex unilite thermo plus
Leverandør: UVEX
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6059208 6059209 6059210 6059211
112-4526EA 677 DKK
112-4526 112-4527 112-4528 112-4529
Kulderesistente handsker, uvex unilite thermo plus
Handsker
Disse vintersikkerhedshandsker har en konstruktion i dobbelt lag: Den indre handske er lavet af akryl og en ny uldblanding, den ydre handske er fremstillet af polyamid/elasthan. Handskerne har en fleksibel polymerbelægning på håndfladen, fingrene og delvist på håndryggen.
  • Ekstremt robust belægning, fleksibel selv ved lave temperaturer
  • Konstruktionen med dobbeltlag sikrer effektiv isolering
  • Fremragende smidighed, høj fleksibilitet
  • Mekanisk modstandsdygtighed
Ideel til gaffeltruckførere og til brug i frysehuse eller ved arbejde i kolde omgivelser. Til brug i tørre og let fugtige områder.
Certificeringer: EN 388 (3131X), EN 511 (010)