Handsker, nitril, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
97610 97611 97612 97613 97614
112-4862EA 192 DKK
112-4862 112-4863 112-4864 112-4865 112-4866
Handsker, nitril, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Handsker
These gloves provide protection in life science and pharmaceutical manufacturing environments. The anti-static safety gloves provide all the comfort and assurance that is needed in research laboratories. The synthetic nitrile polymer (Acrylonitrile Butadiene) is highly watertight with a low risk of pinholes and, once on, these gloves will both dissipate static and minimise any risk of latex or silicone hypersensitivity, helping to keep hands healthy and protected while supporting contamination-free research.
  • Meget god beskyttelse, renhed og kvalitet
  • Ekstra manchetlængde for ekstra beskyttelse
  • Stærkere og tyndere end latex med bedre beskyttelse mod en lang række kemikalier, herunder cytotoksiske stoffer
  • Fingerspidser med nopret overflade øger gribe- og taktil følsomhed
  • Oprullede manchetter giver styrke
  • Ambidekstrale og til engangsbrug til hurtig aftagning, påtagning og genbrug
  • Indeholder ingen naturlatex eller silikone, hvilket reducerer risikoen for handskerelaterede overfølsomhedsreaktioner af TYPE I
Handskerne er velegnede til brug ved mere risikofyldte anvendelser inden for biovidenskab, biomedicinsk forskning, retsmedicin og fremstilling af ikke-sterile lægemidler. Giver det højeste niveau af beskyttelse i Kimtech™-handskesortimentet, og er også godkendte til kontakt med fødevarer, og yder beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer. De er også ISO16604 virusresistente.
Certificeringer: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0,65
Food contact approved.