Visual colour kits, chlorine and pH, MQuant®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.11113.0001 1.11114.0001 1.11157.0001 1.11160.0001 1.11174.0001 1.11143.0001
1.11113.0001EA 635 DKK
1.11113.0001 1.11114.0001 1.11157.0001 1.11160.0001 1.11174.0001 1.11143.0001
Visual colour kits, chlorine and pH, MQuant®, Supelco®
Miljø test kit
Hurtige test, visuel farvesammenligning.
  • Resultater på 2 minutter
  • Brugervenlig
  • Applikationstilpassede måleområder
  • Bærbar
  • Et udvalg af økonomiske refillpakker (RP) tilbydes
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Dette sortiment omfatter både titrimetriske og kolorimetriske test. Med sit store udvalg er Aquamerck® kviktestsystemet det naturlig valg til akavrier, fiskeopdræt, akvatisk økologi, miljøundersøgelse samt vandanalyse af kølevand og varmtvandsbeholder.
Leveringsinformation: Hvert testsæt indeholder alle de nødvendige reagenser, reaktionskuvetter, farvesammenligningskort og omfattende brugsvejledninger.