Visuelle farvekits, MColortest™, Supelco®
Leverandør: MerckSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Testsæt til hurtig, semi-kvantitativ in-situ analyse uden udgifter til transport af prøverne til laboratoriet. Enkel illustreret trin-for-trin vejledninger betyder at testene kan bruges uden speciel kemisk viden.
- Resultater på 1 minut
- Brugervenlig
- Applikationstilpassede måleområder
- Bærbar
- Et udvalg af økonomiske refillpakker (RP) tilbydes
MQuant® with colour disc comparator
Using the comparator disc, these test kits are especially suitable for the analysis of turbid and coloured waters. The comparator disc is a practical and robust colour comparison device that provides reliable measurements, even in humid environments. Ideal for samples of medium to high concentration in applications ranging from testing bottled water to wastewater and other industrial water testing.
MQuant® titrimetric and colorimetric methods
Dette sortiment omfatter både titrimetriske og kolorimetriske test. Med sit store udvalg er Aquamerck® kviktestsystemet det naturlig valg til akavrier, fiskeopdræt, akvatisk økologi, miljøundersøgelse samt vandanalyse af kølevand og varmtvandsbeholder.
MQuant® with colour card comparator (MCC)
Ved brug af kuvetter med en lang lysvej er Aquaquant® testsættene især egnede til måling af lave ionkoncentrationer (helt ned til 0,005 mg/L for visse ioner). Disse testsæt er specielt egnede til analyse af drikkevand, kildevand, renset vand og mineralvand, samt køle- og kedelvand.
The table below indicates which system of measurement is used for which test see under the column 'Type'.
MCD=MQuant® comparator disc
MCC= MQuant® comparator card
MTC=MQuant® titration and colorimetry
Leveringsinformation: Hvert testsæt indeholder alle de nødvendige reagenser, reaktionskuvetter, farvesammenligningskort eller sammenligningshjul og omfattende brugsvejledninger.
Emballering: RP=Refil pakke