Visual colour kits, oxygen, MQuant®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.11107.0001 1.11152.0001
1.11107.0001EA 1570 DKK
1.11107.0001 1.11152.0001
Visual colour kits, oxygen, MQuant®, Supelco®
Miljø test kit
Hurtige test, visuel farvesammenligning.
  • Resultater på 2 minutter
  • Brugervenlig
  • Applikationstilpassede måleområder
  • Bærbar
  • Et udvalg af økonomiske refillpakker (RP) tilbydes
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
This range comprises both titrimetric and colorimetric tests for medium concentrations. With its broad range of available test parameters, these quick tests are the method of choice for aquaria, fish farming, aquatic ecology, environmental, cooling and boiler water analysis.
Leveringsinformation: Hvert testsæt indeholder alle de nødvendige reagenser, reaktionskuvetter, farvesammenligningskort og omfattende brugsvejledninger.