Visuelle farvekits, Chloridtest, MColortest™, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.14753.0001 1.18322.0002 1.14401.0001
1.14753.0001EA 2110 DKK
1.14753.0001 1.18322.0002 1.14401.0001
Visuelle farvekits, Chloridtest, MColortest™, Supelco®
Miljø test kit
Hurtige test, visuel farvesammenligning.
  • Resultater på 1 minut
  • Brugervenlig
  • Applikationstilpassede måleområder
  • Bærbar
  • Et udvalg af økonomiske refillpakker (RP) tilbydes
MQuant® with colour card comparator
Ved brug af kuvetter med en lang lysvej er Aquaquant® testsættene især egnede til måling af lave ionkoncentrationer (helt ned til 0,005 mg/L for visse ioner). Disse testsæt er specielt egnede til analyse af drikkevand, kildevand, renset vand og mineralvand, samt køle- og kedelvand.
MQuant® with colour disc comparator MCD
Using the comparator disc, these test kits are especially suitable for the analysis of turbid and coloured waters. The comparator disc is a practical and robust colour comparison device that provides reliable measurements, even in humid environments. Ideal for samples of medium to high concentration in applications ranging from testing bottled water to wastewater and other industrial water testing.
Leveringsinformation: Hvert testsæt indeholder alle de nødvendige reagenser, reaktionskuvetter, farvesammenligningskort eller sammenligningshjul og omfattende brugsvejledninger.