Visual colour kits, chloride, titrimetric with titration pipette, MQuant®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.11106.0001 1.11132.0001
1.11106.0001EA 901 DKK
1.11106.0001 1.11132.0001
Visual colour kits, chloride, titrimetric with titration pipette, MQuant®, Supelco®
Miljø test kit
Quick tests, visual colour comparison.
  • Results in approximately 2 minutes
  • Easy to use
  • Application-oriented measuring ranges
  • Portable
  • A range of economical refill packs (RP) are available
MQuant® titrimetric and colorimetric methods
Dette sortiment omfatter både titrimetriske og kolorimetriske test. Med sit store udvalg er Aquamerck® kviktestsystemet det naturlig valg til akavrier, fiskeopdræt, akvatisk økologi, miljøundersøgelse samt vandanalyse af kølevand og varmtvandsbeholder.
Leveringsinformation: Hvert testsæt indeholder alle de nødvendige reagenser, reaktionskuvetter, farvesammenligningskort og omfattende brugsvejledninger.