Visuelle farvekits, MColortest™, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.08033.0001 1.08039.0001 1.08040.0001 1.08047.0001 1.11104.0001 1.11122.0001 1.14652.0001 1.08203.0001 1.08312.0001
1.08033.0001EA 639 DKK
1.08033.0001 1.08039.0001 1.08040.0001 1.08047.0001 1.11104.0001 1.11122.0001 1.14652.0001 1.08203.0001 1.08312.0001
Visuelle farvekits, MColortest™, Supelco®
Miljø test kit
Hurtige test, visuel farvesammenligning.
  • Resultater på 5 minutter
  • Brugervenlig
  • Applikationstilpassede måleområder
  • Bærbar
  • Et udvalg af økonomiske refillpakker (RP) tilbydes
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Dette sortiment omfatter både titrimetriske og kolorimetriske test. Med sit store udvalg er Aquamerck® kviktestsystemet det naturlig valg til akavrier, fiskeopdræt, akvatisk økologi, miljøundersøgelse samt vandanalyse af kølevand og varmtvandsbeholder.
RP= Refil pakke
** 1 dråbe
Leveringsinformation: Hvert testsæt indeholder alle de nødvendige reagenser, reaktionskuvetter, farvesammenligningskort og omfattende brugsvejledninger.