Megestrol acetate, pulver
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
02190235.2 0219023505 0219023501
ICNA02190235.2EA 0 DKK
ICNA02190235.2 ICNA0219023505 ICNA0219023501
Megestrol acetate, pulver
Megestrol acetate
Formel: C₂₄H₃₂O₄
MDL Number: MFCD00056470
CAS-nummer: 595-33-5