D-Gulonic acid-γ-lactone, pulver
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0215121705 0215121710
ICNA0215121705EA 1920 DKK
ICNA0215121705 ICNA0215121710
D-Gulonic acid-γ-lactone, pulver
D-Gulonic acid-γ-lactone
Formel: C₆H₁₀O₆
MDL Number: MFCD00005391
CAS-nummer: 6322-07-2