Kulstof aktiveret, powder USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
CA191-12KG CA191-2.5KG CA191-45KGBL CA191-500GM
SPCMCA191-12KGEA 35290 DKK
SPCMCA191-12KG SPCMCA191-2.5KG SPCMCA191-45KGBL SPCMCA191-500GM
Kulstof aktiveret, powder USP
Kulstof aktiveret
Form: Powder
Formel: C
Smeltepunkt: 3550 °C
Massefylde: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN nummer: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818