Calciumsulfat dihydrat NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Plaster of Paris
CA170-12KG CA170-2.5KG CA170-45KGBL
SPCMCA170-12KGEA 8180 DKK
SPCMCA170-12KG SPCMCA170-2.5KG SPCMCA170-45KGBL
Calciumsulfat dihydrat NF
Calciumsulfat dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
Molekylvægt: 172.17 g/mol
Massefylde: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149625
CAS-nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98% Min.