Smørsyre
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Butansyre
B1195-2.5LTPV B1195-200LTBL B1195-20LTBL
SPCMB1195-2.5LTPVEA 3470 DKK
SPCMB1195-2.5LTPV SPCMB1195-200LTBL SPCMB1195-20LTBL
Smørsyre
Smørsyre
Formel: C₄H₈O₂
Molekylvægt: 88.11 g/mol
Kogepunkt: 163.5
Smeltepunkt: –3 °C
Massefylde: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 67
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002814
CAS-nummer: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN nummer: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98% Min.