Benzethoniumchlorid USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hyamine
BE129-12KGBL BE129-2.5KG BE129-50KGBL BE129-125GMGL
SPCMBE129-12KGBLEA 0 DKK
SPCMBE129-12KGBL SPCMBE129-2.5KG SPCMBE129-50KGBL SPCMBE129-125GMGL
Benzethoniumchlorid USP
Benzethoniumchlorid
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
Molekylvægt: 448.09 g/mol
Smeltepunkt: 164…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011742
CAS-nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01074
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 97% Min.