Cysteaminiumchlorid
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-MEA
C2722-50KGBL C2722-100GM
SPCMC2722-50KGBLEA 0 DKK
SPCMC2722-50KGBL SPCMC2722-100GM
Cysteaminiumchlorid
Cysteaminiumchlorid
Formel: C₂H₇NS·HCl
Molekylvægt: 113.61 g/mol
MDL Number: MFCD00012904
CAS-nummer: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98% Min.