Cellulose, microcrystalline NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Microcrystallinecellulose
C1679-12KGBL
C1679-2.5KG
C1679-50KGBL
SPCMC1679-12KGBLEA
11470
DKK
SPCMC1679-12KGBL
SPCMC1679-2.5KG
SPCMC1679-50KGBL
Cellulose, microcrystalline NF
Cellulose
Allergen statement (available upon request)
Formel:
(C₁₂H₂₂O₁₁)n Molekylvægt: 342.3 g/mol Smeltepunkt: 260…270 °C Massefylde: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081512 CAS-nummer: 9004-34-6 EINECS: 232-674-9 Merck Index: 13,01977 |