L(+)-Cystein, HCl monohydrat USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C1473-12KGBL C1473-1KG C1473-50KGBL
SPCMC1473-12KGBLEA 0 DKK
SPCMC1473-12KGBL SPCMC1473-1KG SPCMC1473-50KGBL
L(+)-Cystein, HCl monohydrat USP
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Smeltepunkt: 168…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065606
CAS-nummer: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18703c57a6b5f299a5f38f5d92b333d3d65de497&vid=10395059845247050509d84df67aefcb3c98806c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98.5% Min.