Cyanocobalamin FCC
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C1454-1KGBL C1454-500MG C1454-5GM
SPCMC1454-1KGBLEA 0 DKK
SPCMC1454-1KGBL SPCMC1454-500MG SPCMC1454-5GM
Cyanocobalamin FCC
Vitamin B12 (cyanocobalamin)
Formel: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Smeltepunkt: 320 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00151092
CAS-nummer: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 96% Min.