D(+)-Xylose USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
XY110-25KGBL XY110-50KGBL XY110-500GM
SPCMXY110-25KGBLEA 62560 DKK
SPCMXY110-25KGBL SPCMXY110-50KGBL SPCMXY110-500GM
D(+)-Xylose USP
D(+)-Xylose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molekylvægt: 150.13 g/mol
Kogepunkt: 331
Smeltepunkt: 154
Massefylde: 1.525 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151475
CAS-nummer: 58-86-6
EINECS: 200-400-7
Merck Index: 13,10142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&vid=447bd80bb2f3ca1cb52dc711d0957e9ab6e2f84d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98% Min.