Calciumacetat USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Calcium acetate, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, Calcium di(acetate), Acetic acid calcium salt
C1067-12KG C1067-100GM
SPCMC1067-12KGEA 16360 DKK
SPCMC1067-12KG SPCMC1067-100GM
Calciumacetat USP
Calciumacetat
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: (H₃CCOO)₂Ca
Molekylvægt: 158.17 g/mol
Massefylde: 1.509 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150019
CAS-nummer: 62-54-4
EINECS: 200-540-9
Merck Index: 12,01683
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99% Min.