all-trans-Retinyl palmitate USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Retinyl palmitate, Retinol palmitate, all-trans-Retinyl palmitate
V1159-1LT V1159-5KGBL
SPCMV1159-1LTEA 23900 DKK
SPCMV1159-1LT SPCMV1159-5KGBL
all-trans-Retinyl palmitate USP
all-trans-Retinyl palmitate
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₃₆H₆₀O₂
MDL Number: MFCD00019414
CAS-nummer: 79-81-2
EINECS: 201-228-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 95% Min.