L(+)-Valin USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
V1005-1KG V1005-100GM V1005-20KGBL
SPCMV1005-1KGEA 6810 DKK
SPCMV1005-1KG SPCMV1005-100GM SPCMV1005-20KGBL
L(+)-Valin USP
L(+)-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molekylvægt: 117.15 g/mol
Kogepunkt: 217
Smeltepunkt: 86
Massefylde: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064220
CAS-nummer: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98.5% Min.