Undec-10-ensyre USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Undecylenic-10 acid, Undecenoic acid, 10-Undecenoic acid, Undecylenic acid, Undecenylic acid
UN105-20LT UN105-4LT
SPCMUN105-20LTEA 0 DKK
SPCMUN105-20LT SPCMUN105-4LT
Undec-10-ensyre USP
Undec-10-ensyre
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₁₁H₂₀O₂
Molekylvægt: 184.28 g/mol
Kogepunkt: 300
Smeltepunkt: 24
Massefylde: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 146
MDL Number: MFCD00004442
CAS-nummer: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 12,09983
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 97% Min.