L(-)-Tyrosin USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
T1153-25KGBL T1153-50KGBL T1153-5KG T1153-100GM
SPCMT1153-25KGBLEA 0 DKK
SPCMT1153-25KGBL SPCMT1153-50KGBL SPCMT1153-5KG SPCMT1153-100GM
L(-)-Tyrosin USP
L(-)-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molekylvægt: 181.19 g/mol
Kogepunkt: 351
Smeltepunkt: 285
Massefylde: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002606
CAS-nummer: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98.5% Min.