Tannin USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Gallotannin, Tannin
T1013-12KG T1013-2.5KG T1013-125GM
SPCMT1013-12KGEA 24300 DKK
SPCMT1013-12KG SPCMT1013-2.5KG SPCMT1013-125GM
Tannin USP
Tannic acid
Formel: C₇₆H₅₂O₄₆
Molekylvægt: 1701.2 g/mol
Smeltepunkt: 218…219 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 199
MDL Number: MFCD00066397
CAS-nummer: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221