Benzoesyre, crystals BP, Ph. Eur., JP, USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BE140-12KG BE140-2.5KG BE140-25KGBL
SPCMBE140-12KGEA 12270 DKK
SPCMBE140-12KG SPCMBE140-2.5KG SPCMBE140-25KGBL
Benzoesyre, crystals BP, Ph. Eur., JP, USP
Benzoesyre
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₇H₆O₂
Kogepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 121…123 °C
Massefylde: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 121 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002398
CAS-nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99.5% Min.