(±)-1,3-Butandiol
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
B2147-200LTBL
B2147-20LT
SPCMB2147-200LTBLEA
38500
DKK
SPCMB2147-200LTBL
SPCMB2147-20LT
(±)-1,3-Butandiol
(±)-1,3-Butandiol
Formel:
C₄H₁₀O₂ Kogepunkt: 206…208 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: < –50 °C Massefylde: 1,004…1.006 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 116 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004554 CAS-nummer: 107-88-0 EINECS: 203-529-7 Merck Index: 13,01566 |
Specifikationer Testresultater
Assay | 99% Min. |