Bismuth(III)citrat, pulver USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B1973-12KGBL
B1973-25KGBL
SPCMB1973-12KGBLEA
0
DKK
SPCMB1973-12KGBL
SPCMB1973-25KGBL
Bismuth(III)citrat, pulver USP
Bismuth(III)citrat
Form: Powder
Formel:
C₆H₅BiO₇ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00050817 CAS-nummer: 813-93-4 EINECS: 212-390-1 |
Specifikationer Testresultater
Assay | 49% Min. |