Sorbinsyre, powder NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, 2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-Hexa-2,4-dienoic acid
SO215-12KG SO215-2.5KG SO215-100GM
SPCMSO215-12KGEA 13240 DKK
SPCMSO215-12KG SPCMSO215-2.5KG SPCMSO215-100GM
Sorbinsyre, powder NF
Sorbinsyre
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Molekylvægt: 112.13 g/mol
Kogepunkt: 228
Smeltepunkt: 132…135 °C
Massefylde: 1.204 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 127 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002703
CAS-nummer: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 13,08793
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99% Min.