Natriumsalicylat, crystals USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
SO205-12KG SO205-2.5KG SO205-50KGBL
SPCMSO205-12KGEA 13400 DKK
SPCMSO205-12KG SPCMSO205-2.5KG SPCMSO205-50KGBL
Natriumsalicylat, crystals USP
Natriumsalicylat
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: HOC₆H₄COONa
Molekylvægt: 160.10 g/mol
Smeltepunkt: 200
Massefylde: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002440
CAS-nummer: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99.5% Min.