2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, granular NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
B1196-12KGBL B1196-2.5KG B1196-500GM
SPCMB1196-12KGBLEA 20620 DKK
SPCMB1196-12KGBL SPCMB1196-2.5KG SPCMB1196-500GM
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, granular NF
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₁₅H₂₄O
Molekylvægt: 220.35 g/mol
Kogepunkt: 265
Smeltepunkt: 69…70 °C
Massefylde: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 127
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011644
CAS-nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99% Min.