Betaine hydrochloride USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B1104-12KGBL B1104-50KGBL B1104-100GM
SPCMB1104-12KGBLEA 22220 DKK
SPCMB1104-12KGBL SPCMB1104-50KGBL SPCMB1104-100GM
Betaine hydrochloride USP
Betaine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO₂
Molekylvægt: 153.61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011903
CAS-nummer: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98% Min.