D(+)-Biotin, powder USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
B1103-1KGBL B1103-100GMBL B1103-1GM B1103-25GM B1103-500GMBL B1103-500MG B1103-5GM
SPCMB1103-1KGBLEA 0 DKK
SPCMB1103-1KGBL SPCMB1103-100GMBL SPCMB1103-1GM SPCMB1103-25GM SPCMB1103-500GMBL SPCMB1103-500MG SPCMB1103-5GM
D(+)-Biotin, powder USP
D(+)-Biotin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Molekylvægt: 244.31 g/mol
Smeltepunkt: 232…233 °C
Massefylde: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005541
CAS-nummer: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 97.5% Min.