Natriumstearat, powder NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Stearate sodium, Stearic acid sodium salt
S1447-12KG S1447-2.5KG S1447-50KGBL S1447-500GM
SPCMS1447-12KGEA 9150 DKK
SPCMS1447-12KG SPCMS1447-2.5KG SPCMS1447-50KGBL SPCMS1447-500GM
Natriumstearat, powder NF
Natriumstearat
Form: Powder
Formel: C₁₈H₃₅NaO₂
Molekylvægt: 306.46 g/mol
Smeltepunkt: 288
Massefylde: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036404
CAS-nummer: 822-16-2
EINECS: 212-490-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 90% Min.