L(+)-Serin USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
S1023-1KG S1023-25KGBL S1023-12KGBL
SPCMS1023-1KGEA 25430 DKK
SPCMS1023-1KG SPCMS1023-25KGBL SPCMS1023-12KGBL
L(+)-Serin USP
L(+)-Serin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₃H₇NO₃
Molekylvægt: 105.09 g/mol
Kogepunkt: 259
Smeltepunkt: 215…225 °C
Massefylde: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064224
CAS-nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98.5% Min.