Trikaliumcitrat monohydrat 99.0-100.5%, granular USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassium citrate tribasic monohydrate, Citric acid tripotassium salt monohydrate, Tripotassium citrate monohydrate, Tripotassium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate monohydrate
PO175-12KGPL PO175-2.5KGPL
SPCMPO175-12KGPLEA 9310 DKK
SPCMPO175-12KGPL SPCMPO175-2.5KGPL
Trikaliumcitrat monohydrat 99.0-100.5%, granular USP
Trikaliumcitrat monohydrat
Form: Granular
Formel: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Molekylvægt: 324.41 g/mol
Smeltepunkt: 230
Massefylde: 1.98 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150442
CAS-nummer: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99% Min.