4-Aminobenzoesyre USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AM150-50KGBL AM150-100GM AM150-500GM AM150-12KG
SPCMAM150-50KGBLEA 0 DKK
SPCMAM150-50KGBL SPCMAM150-100GM SPCMAM150-500GM SPCMAM150-12KG
4-Aminobenzoesyre USP
4-Aminobenzoesyre
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₇H₇NO₂
Kogepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 188 °C
Massefylde: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007894
CAS-nummer: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98.5% Min.