Aluminiumchlorid hexahydrat USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
AL225-12KG AL225-2.5KG AL225-25KGBL AL225-50KGBL
SPCMAL225-12KGEA 20860 DKK
SPCMAL225-12KG SPCMAL225-2.5KG SPCMAL225-25KGBL SPCMAL225-50KGBL
Aluminiumchlorid hexahydrat USP
Aluminiumchlorid hexahydrat
Formel: AlCl₃·6H₂O
Smeltepunkt: ∼100 °C
Massefylde: 2,39 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149134
CAS-nummer: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN nummer: 3260
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 95% Min.