Kaliumhydrogenkarbonat, granular USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassium bicarbonate
PO158-12KG PO158-2.5KG PO158-45KGBL
SPCMPO158-12KGEA 9390 DKK
SPCMPO158-12KG SPCMPO158-2.5KG SPCMPO158-45KGBL
Kaliumhydrogenkarbonat, granular USP
Kaliumhydrogenkarbonat
Kosher certified
BSE/TSE statement (available upon request)
Formel: KHCO₃
Smeltepunkt: 292 °C
Massefylde: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011402
CAS-nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99.5% Min.