Polysorbat 60 NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PO136-200LTBL PO136-20LT PO136-4LTGL
SPCMPO136-200LTBLEA 64960 DKK
SPCMPO136-200LTBL SPCMPO136-20LT SPCMPO136-4LTGL
Polysorbat 60 NF
Polysorbat 60
Formel: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01780110
CAS-nummer: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4