L-Phenylalanin USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P1582-1KG P1582-50KGBL P1582-5KGBL
SPCMP1582-1KGEA 26150 DKK
SPCMP1582-1KG SPCMP1582-50KGBL SPCMP1582-5KGBL
L-Phenylalanin USP
L-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Kogepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 173 °C
Massefylde: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064227
CAS-nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98.5% Min.