Agar, powder NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Agar Agar
AG110-2.5KG
AG110-25KGBL
SPCMAG110-2.5KGEA
9790
DKK
SPCMAG110-2.5KG
SPCMAG110-25KGBL
Agar, powder NF
Agar
Form: Powder
Smeltepunkt:
90 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081288 CAS-nummer: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 13,00184 |