Adipinsyre FCC
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
AD130-45KGBL AD130-500GM
SPCMAD130-45KGBLEA 0 DKK
SPCMAD130-45KGBL SPCMAD130-500GM
Adipinsyre FCC
Adipinsyre
Formel: HOOC(CH₂)₄COOH
Kogepunkt: 337 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 151 °C
Massefylde: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 196 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004420
CAS-nummer: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 13,00163
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ac39e8ebd69527d91cb2d15a469a2a69506785&vid=ef907d9f9fd34903274c42b99d1d1ac1a8db6dce&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99.6% Min.