Kaliumbenzoat NF
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Benzoic acid potassium salt
P1181-12KG P1181-2.5KG P1181-45KGBL
SPCMP1181-12KGEA 6670 DKK
SPCMP1181-12KG SPCMP1181-2.5KG SPCMP1181-45KGBL
Kaliumbenzoat NF
Kaliumbenzoat
Formel: C₇H₅KO₂
Molekylvægt: 160.21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013061
CAS-nummer: 582-25-2
EINECS: 209-481-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99% Min.