L(-)-Menthol, crystals USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
ME110-12KGBL ME110-25KGBL
SPCMME110-12KGBLEA 36730 DKK
SPCMME110-12KGBL SPCMME110-25KGBL
L(-)-Menthol, crystals USP
L(-)-Menthol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₁₀H₂₀O
Molekylvægt: 156.27 g/mol
Kogepunkt: 212
Smeltepunkt: 41…44 °C
Massefylde: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 96
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00062979
CAS-nummer: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861